Merck
27813
Sigma-Aldrich
考马斯蛋白检测试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀
liquid
密度
~1.31 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5/C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
相关类别
一般說明
考马斯蛋白质分析试剂是一种用于测定总蛋白浓度的蛋白质分析试剂。考马斯(Bradford)试剂中的考马斯染料与样品中的蛋白质结合,导致吸光度迅速发生变化,同时溶液的颜色由红色变为蓝色。使用分光光度法测定产生的蓝色亮度,确定溶液中的蛋白质浓度。
應用
适用于根据 Bradford 法测定蛋白质。5 倍浓缩液适用于微孔板中的检测;10 倍浓缩液适用于比色皿 (d=1cm) 中的检测;用 H2O 稀释
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
109.4 °F
閃點(°C)
43 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Diwakar Dahal et al.
Plant molecular biology, 73(6), 643-658 (2010-05-25)
Proteomics approach was used to elucidate the molecular interactions taking place at the stem cell wall level when tomato species were inoculated with Ralstonia solanacearum, a causative agent of bacterial wilt. Cell wall proteins from both resistant and susceptible plants
A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.
M M Bradford
Analytical biochemistry, 72, 248-254 (1976-05-07)