Merck
1938B
Millipore
BIOEAZE 醋酸乙烯乙酯 (EVA) 袋
volume 5 L, designed for use with Quick Connect Applications
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
無菌
γ-irradiated
包裝
pkg of 5 bags
容量
5 L
容積
5 L
5000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Configured with:
Port P1: 1 x 6" length of 1/4" x 3/8" clear 082 C-Flex™ tubing with pinch clamp and 1/4" male Quick Connect with vinyl cap
Port P2: 1 x 6" length of 1/4" x 3/8" clear 082 C-Flex tubing with pinch clamp and 1/4" male Quick Connect with vinyl cap
Port P3: 1 Spike Port
特點和優勢
BIOEAZE 生物工艺袋的独特设计使它能够提供强密封性、极好的耐用性、优越的弹性、抗裂性和抗穿孔性,另外它还有令人满意的气体和水分阻隔性。
BIOEAZE 醋酸乙烯乙酯 (EVA) 袋是由四层不同膜层合而成的单片医用级层合物构成,它具有 EVA 材料的流体接触面,并且由两层低密度聚乙烯 (LDPE) 材料包裹一层乙基乙烯醇 (EVOH) 材料。
包裝
双层塑料袋装
法律資訊
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)