等級
Molecular Biology
for molecular biology
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (T)
形狀
powder or crystals
技術
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
<0.05% non-volatile substances in MeOH/HCl
損耗
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值
3.6-4.4 (25 °C, saturated solution in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless (hot)
密度
1.49 g/cm3 at 23 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
OB(O)O
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.010
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges