Merck
319996
Sigma-Aldrich
氯苯
ACS reagent, ≥99.5%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl
CAS号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.04
bp:
132 °C (lit.)
等級
ACS reagent
蒸汽密度
3.86 (vs air)
蒸汽壓力
11.8 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.004 meq/g Titr. acid
蒸發殘留物
≤0.02%
顏色
APHA: ≤30
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
pH值
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F
閃點(°C)
27 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 74-74 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)