Merck
277576
Sigma-Aldrich
ACS reagent, ≥99.5%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Br2
CAS号:
分子量:
159.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141915
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
7.14 (vs air)
蒸汽壓力
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
電阻係數
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
雜質
organic bromine compounds, passes test
≤0.001% I2
≤0.001% S compounds
蒸發殘留物
≤0.005%
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
密度
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
正離子痕跡
Ni: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
SMILES 字串
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI 密鑰
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溴是一种挥发性强、反应性强的卤素,在化学合成中可用作强溴化剂和氧化剂。
應用
溴可作为溴化剂,用于以下物质的溴化:
  • 芳香化合物和杂环化合物。
  • 羰基化合物在羰基上的 α位置。
  • 芳香族羧酸在三卤化磷环境下的 Hell-Volhard-Zelinski 反应。
  • 苯基位置的烷基苯,使用光催化条件。
它也可作为氧化剂用于氧化:
  • 伯醇变成醛或酯。      
  • 仲醇到酮。
它还可以作为路易斯酸催化剂:     
  • 在连续流动系统中将环氧化物和 CO2 转化为循环碳酸盐。     
  • 通过吲哚与羰基化合物反应合成双吲哚基甲烷。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Reaction of bromine and chlorine with phenolic compounds and natural organic matter extracts-Electrophilic aromatic substitution and oxidation.
Criquet J, et al.
Water Research, 85, 476-486 (2015)
The chemistry of atmospheric bromine.
Wofsy SC, et al.
Geophysical Research Letters, 2(6), 215-218 (1975)
Bromine-catalyzed aziridination of olefins. A rare example of atom-transfer redox catalysis by a main group element.
Jeong JUK, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(27), 6844-6845 (1998)
Jennifer A Kozak et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(49), 18497-18501 (2013-11-22)
A continuous method for the formation of cyclic carbonates from epoxides and carbon dioxide (CO2) is described. The catalysts used are inexpensive and effective in converting the reagents to the products in a residence time (t(R)) of 30 min. The
Vitalij V Levin et al.
Organic letters, 15(4), 917-919 (2013-02-02)
Reactions of difluorocarbene with benzyl and alkylzinc halides leading to fluorinated organozinc species have been described. The generated α-difluorinated organozinc reagents are reasonably stable in solution and can be quenched with external electrophiles (iodine, bromine, proton), affording compounds containing the