Merck
207861
Sigma-Aldrich
碳酸铵
ACS reagent, ≥30.0% NH3 basis
别名:
鹿角盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2CO3
CAS号:
分子量:
96.09
Beilstein:
4253487
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
38020208
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級:
ACS reagent
形狀:
powder or chunks
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
描述
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
形狀
powder or chunks
濃度
≥30.0% NH3
雜質
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES 字串
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI 密鑰
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碳酸铵是一种铵盐。无色,由水溶性立方晶体组成。它可由二氧化碳与氨反应合成。它被广泛用作灭火器中的 CO2 源。本文报道了在 35-80°C 碳酸铵水溶液中 CO2 吸收焓的量热估算。
碳酸铵是生产硫酸铵的常用肥料。它是由氨和二氧化碳反应形成的。碳酸铵也是嗅盐的主要成分,因为它具有强烈的氨气味。
應用
碳酸铵可用于以下研究:
  • 通过 Biginelli 和 Hantzsch 反应制备 3,4-二氢嘧啶-2 (1 H ) 酮和 1,4-二氢吡啶衍生物。
  • 碳酸铵缓冲液的制备。
  • 二氢吡啶酮衍生物的合成。
碳酸铵在超临界 Fischer Tropsch 合成铁催化剂的制备中被用作还原剂。 也可用于锌、铜、镍的湿法冶金提取。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gowariker V, et al.
The Fertilizer Encyclopedia, 42-42 (2009)
Middle distillates production via Fischer-Tropsch synthesis with integrated upgrading under supercritical conditions.
Zhang S, et al.
AIChE Journal, 60(7), 2573-2583 (2014)
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Diesel-length aldehydes and ketones via supercritical Fischer Tropsch Synthesis on an iron catalyst.
Durham E, et al.
Applied Catalysis A: General, 386(1), 65-73 (2010)
Four-component reaction between cyanoacetamide, aryl aldehydes, and ethyl acetoacetate with ammonium carbonate.
Dehghan A, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(2), 1001-1009 (2015)