agency
NF
品質等級
蒸汽壓力
69 hPa ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
效力
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解度
320 g/L
應用
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI 密鑰
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,伴随相关文档和专业知识以满足严格的监管要求。在全面的产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
碳酸铵主要用作酸度调节剂。Emprove® Essential碳酸铵适合制药应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
水污染物質分類(WGK)
WGK 1