Merck
206911
Sigma-Aldrich
氯化铝
reagent grade, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlCl3
CAS号:
分子量:
133.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 100 °C)
化驗
98%
形狀
powder or chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH值
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp
190 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
氯化铝参与-2-氯代降莰烷的胺化,生成 2-氮杂双环[3.2.1]辛烷,以及少量的 3-异构体和-2-氨基降冰片烷。据报道,它可促进 4-丁基苯甲酰氯和均三甲苯的 Friedel-Crafts 酰化。
應用
氯化铝可用作 4-(三氟甲氧基)苄基溴的 Friedel-Crafts 聚合的催化剂。它可以用作 140℃ 下异丁酸苯酯的 Fries 重排反应的催化剂,得到 2-羟基-和 4-羟基-异丁基苯的混合物。
它可用于催化:
  • 聚苯乙烯降解为苯。
  • 多环芳烃的碳化。
  • 氢过氧化物的比色微量测定。
氯化铝已被用于估算从 Issopus officinalis 分离的冷冻干燥提取物中黄酮类化合物的总含量。它已被用于合成以下化合物:
  • 3′-甲基-5′,6′,7′,7a′-四氢-4′H-螺(环己烷-1,1′-异苯并呋喃)
  • 反式-2-(环己-1-烯基)环己基酮
  • 1,1,3-三甲基-1,4,5,6,7,7a-六氢异苯并
  • 1-((2R*,4aS*,8aR*)-2-甲基十氢化萘-4-芳基)乙酮
特點和優勢
氢与其他金属卤化物的气相共还原作用可用于金属间的精细分离,可作为结构材料或化合物使用,具有重要热电、磁和抗氧化性能。 氮化铝可以由添加了AlCl3 的元素合成,以促进结晶。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carbonization of pitches-IV: Carbonization of polycyclic aromatic hydrocarbons under the presence of aluminum chloride catalyst.
Mochida I, et al.
Carbon, 13(2), 135-139 (1975)
Aliphatic C-H activation with aluminium trichloride-acetyl chloride: expanding the scope of the Baddeley reaction for the functionalisation of saturated hydrocarbons.
Lyall CL, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(9), 1468-1475 (2013)
Catalytic degradation of polystyrene in the presence of aluminum chloride catalyst.
Nanbu H, et al.
Polymer Degradation and Stability, 19(1), 61-76 (1987)
The obtaining of an antioxidant product based on Issopus officinalis freeze: Dried extract.
Emanuel V, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 5(10), 2078-2085 (2011)
A colorimetric microdetermination of peroxide values utilizing aluminum chloride as the catalyst.
Asakawa T and Matsushita S.
Lipids, 15(11), 965-967 (1980)