Merck
199443
Sigma-Aldrich
氧化铝
Brockmann I, standard grade, activated, basic
别名:
氧化铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2O3
CAS号:
分子量:
101.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
agency
suitable for EPA 1613
形狀
powder
製造商/商標名
CAMAG 5016-A-I
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
雜質
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
粒徑
~150 mesh
孔徑
58 Å pore size
pH值
9.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): none detected
silicate (as SiO2): <0.03%
SMILES 字串
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI 密鑰
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Brockmann 氧化铝适用于柱色谱和吸附过滤。
该产品为具有活性等级 Brockman I 的碱性活性氧化铝(氧化铝,Al2O3)。已经研究了在高温下二元 M-Al(M = Fe,Ni 或 Co)合金表面形成 α-Al2O3 保护膜的机理。具有不同酸度和水浓度(具有 Brockmann 活性 I-V)的活化氧化铝可以容易地检测土壤中存在的氧化铝上的各种类型的水(即游离水、孔隙水和结合水)。
應用
氧化铝(氧化铝)在一个方案中,用于从脱水溶剂(四氢呋喃,THF)中除去过氧化物。方案涉及对荧光标记的小鼠脑的精细大脑解剖学的高分辨率研究。
它可用于制造多晶碘化锂 - 氧化铝固体电解质。掺入氧化铝显着提高了碘化锂的导电性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Micron-scale resolution optical tomography of entire mouse brains with confocal light sheet microscopy.
Silvestri L, et al.
Journal of Visualized Experiments, 80, e50696-e50696 (2013)
Conduction Characteristics of the Lithium Iodide-Aluminum Oxide Solid Electrolytes.
Liang CC.
Journal of the Electrochemical Society, 120(10), 1289-1292 (1973)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are