Merck
19460
Sigma-Aldrich
叔丁醇
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC)
别名:
TBA, 2-甲基-2-丙醇, 三甲基甲醇, 第三丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COH
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
906698
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191601
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
化驗
≥99.7% (GC)
形狀
solid or liquid
自燃溫度
896 °F
expl. lim.
8 %
雜質
≤0.1% water
<0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
pH值
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁醇是一种叔醇。在20℃用254nm光照射时,过氧二硫酸钾水溶液可在丁醇的存在下进行光解。它参与负载在氧化锆(TPA/ZrO2)上的12-钨磷酸催化的甲酚的丁基化。
應用
丁醇可用于以下过程:
  • 作为脂肪酶介导的大豆油除臭剂馏分(SODD)醇解以产生生物柴油的溶剂。
  • 作为含氧水溶液中的羟基(OH)自由基清除剂。
  • 作为甘油在固体酸催化剂上醚化的反应物和溶剂,以产生甘油单丁醚(GMBE)和甘油二丁氧基醚(GDBE)。
  • 作为甲酚在杂多酸存在下的烷基化剂,以形成2-丁基甲酚和2,6-二丁基甲酚作为主要产物。
丁醇可用于制备碳水化合物脂肪酸酯。它可在通过脂肪酶催化反应从废烹饪棕榈油(WCPO)生产脂肪酸甲酯(FAME)的过程中作为反应介质。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
访问文档库
Single-and double-strand break formation in DNA irradiated in aqueous solution: dependence on dose and OH radical scavenger concentration.
Siddiqi MA and E. Bothe.
Radiation Research, 112(3), 449-463 (1987)
Lipase-catalysed synthesis of glucose fatty acid esters in tert-butanol.
Degn P, et al.
Biotechnology Letters, 21(4), 275-280 (1999)
Catalytic studies of lipase on FAME production from waste cooking palm oil in a tert-butanol system.
Halim SFA and Kamaruddin AH.
Process. Biochem., 43(12), 1436-1439 (2008)
Tert-butanol dehydration to isobutylene via reactive distillation.
Knifton JF, et al.
Catalysis Letters, 73(1), 55-57 (2001)
Catalytic etherification of glycerol by tert-butyl alcohol to produce oxygenated additives for diesel fuel.
Frusteri F, et al.
Applied Catalysis A: General, 367(1), 77-83 (2009)