Merck
Y0001779
组胺
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
2-(4-咪唑基)乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N3
CAS号:
分子量:
111.15
Beilstein:
2012
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
histamine
製造商/商標名
EDQM
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HRH1(3269)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
组胺 EP参考标准品的预期用途是欧洲药典中特别规定的实验室检测。
生化/生理作用
内源性 H1 和 H2 组胺受体激动剂;H1 的活化可以使 Ca2+ 移动;H2 的活化可促进神经元中腺苷酸环化酶的活性;活化一氧化氮合成酶;有效的血管舒张剂。
内源性 H1 和 H2 组胺受体激动剂;可活化一氧化氮合成酶;有效的血管舒张剂。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Separation of Histamine; Spermine; Spermidine; Tyramine; 1,4-Diaminobutane; Cadaverine