Y0000777
甲基麦角新碱 马来酸盐
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
Methylergonovine maleate salt, 9,10-Didehydro-N-[(S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methylergoline-8β-carboxamide maleate salt, Methergine maleate salt
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
methylergometrine
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@H](CC)CO)c34
InChI
1S/C20H25N3O2.C4H4O4/c1-3-14(11-24)22-20(25)13-7-16-15-5-4-6-17-19(15)12(9-21-17)8-18(16)23(2)10-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-7,9,13-14,18,21,24H,3,8,10-11H2,1-2H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-,14+,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
NOFOWWRHEPHDCY-DAUURJMHSA-N
基因資訊
human ... DRD1(1812) , HTR2B(3357)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3