API 家族
polymyxin
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(O)O.N1CCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1=O)CCO)CCN)CCN)CC(C)C)Cc2ccccc2)CCN)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC=O)CCN)CCO)CCN
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3