Merck
W314820
Sigma-Aldrich
2--4--癸二烯酸乙酯
≥95%, stabilized, FG
别名:
Ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Pear ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
196.29
FEMA號碼:
3148
Beilstein:
1724176
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10574
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
09.260
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥95%
包含
α-tocopherol synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
SMILES 字串
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
InChI 密鑰
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)