Key Documents
S1674
Millipore
大豆蛋白酸水解产物
from Glycine max (soybean), powder
别名:
Amisoy, 大豆蛋白水解产物(SPH),水解大豆蛋白,大豆肽水解产物,酸水解大豆蛋白,大豆肽提取物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
Glycine max (soybean)
品質等級
形狀
powder
包裝
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 500 g
儲存條件
(Tightly closed. Dry.)
氮分析
≥9% amino, ≥12% total
損耗
≤11% loss on drying
顏色
tan
pH值
5.1-6.1
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
應用
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
一般說明
大豆蛋白酸水解产物是一类来源于大豆的蛋白质,大豆经过水解,使蛋白质分子裂解为较小的肽和氨基酸。
應用
大豆蛋白酸水解产物可用作微生物培养基的氨基酸来源。
法律資訊
Amisoy is a trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)