Merck
P6463
Millipore
蛋白胨 Hy-Soy® T
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
Glycine max (soybean)
品質等級
形狀
powder
氮分析
≥1.5% amino, ≥7.5% total
損耗
≤5.0% loss on drying
pH值
5.5-7.5
應用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
應用
蛋白胨 Hy-SoyT已被用作绿色木霉培养用麦芽汁蛋白胨琼脂 (MEPA) 的一种成分 。它还被用于不需要高清澈度的培养基。
其他說明
大豆水解产物
法律資訊
Hy-Soy is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
The antimicrobial activity of honey of the stingless bee Trigona spp
Garedew A, et al.
Journal of Apicultural Science, 47(1), 37-40 (2003)