certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP BP396
traceable to Ph. Eur. E1600000
traceable to USP 1251000
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
estradiol
形狀
solid
包裝
pkg of 500 mg
mp
191-198 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChI 密鑰
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3