PHR2803
Dexchlorpheniramine Maleate
别名:
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt, Brompheniramine Maleate Impurity B (Ph. Eur.), (S)-γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine maleate salt
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1179005
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical small molecule
SMILES 字串
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
InChI 密鑰
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3