certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1224992
API 家族
donepezil
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N2(CCC(CC2)\C=C3/Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C/3=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+
InChI 密鑰
LPMOTUSFDTTWJL-UDWIEESQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1