certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001417
traceable to USP 1642879
API 家族
tadalafil
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关使用此CRM的所有信息都可以在分析证书上找到。
用于质量控制的制药二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的替代品,以替代内部工作标准的制备。
他达拉非是一种磷酸二酯酶5型抑制剂,可阻止环磷酸腺苷和环磷酸鸟苷的水解。
用于质量控制的制药二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的替代品,以替代内部工作标准的制备。
他达拉非是一种磷酸二酯酶5型抑制剂,可阻止环磷酸腺苷和环磷酸鸟苷的水解。
應用
该药物二级标准也可按如下方式使用:
- 硼掺杂金刚石电极方波伏安法测定药物样品中的他达拉非
- 基于多壁垂直定向碳纳米管(voMWCNT)的电化学传感器的开发用于检测药物样品中的他达拉非
- 高温气相色谱/质谱法同时测定制剂中的西地那非、他达拉非和伐地那非
- 批量和药物剂型中盐酸达泊西汀和他达拉非联合分析分光光度法的开发和验证
- 按照国际协调会议(ICH)指南分光光度法定量盐酸坦洛新和他达拉非的联合制剂
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAB8867。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Sensitive square-wave voltammetric determination of tadalafil (Cialis? in pharmaceutical samples using a cathodically pretreated boron-doped diamond electrode
Diamond and Related Materials, 77, 153-158 (2017)