Merck
PHR1974
Supelco
酒石酸去甲右美沙芬
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
右啡烷 酒石酸酯, (+)-3-羟基-N-甲基吗啡喃 (+)-酒石酸盐, 右啡烷 D-酒石酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23NO · C4H6O6
CAS号:
分子量:
407.46
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 30 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m10/s1
InChI 密鑰
RWTWIZDKEIWLKQ-FEBOIHDFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB2778。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)