Merck
PHR1866
Supelco
依折麦布
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
依泽替米贝, (3R,4S)-1-(4-氟苯基)-3-[(S)-3-(4-氟苯基)-3-羟基丙基]-4-(4-羟基苯基)-2-氮杂环丁酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H21F2NO3
分子量:
409.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1269028
API 家族
ezetimibe
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(C=C1)=CC=C1N([C@H](C2=CC=C(O)C=C2)[C@H]3CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4)C3=O
InChI
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
InChI 密鑰
OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关该CRM使用的所有信息可见于分析证书。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
依泽替米贝属于2-氮杂环丁酮胆固醇吸附抑制剂类。它选择性阻断膳食和胆汁来源中胆固醇的吸收,因此阻止了胆固醇通过肠壁的转运。
應用
该药物二级标准品也用于以下应用:
  • 开发用于测定散装和药物制剂中的依泽替米贝的两种分光光度法
  • 通过毛细管电泳(CE)分离和测定片剂中的依泽替米贝和阿托伐他汀
  • 通过按照ICH 指南确认的稳定性指示性反相高效液相色谱(RP-HPLC)同时估计复方片剂中的缬沙坦和 依泽替米贝
  • 通过RP-HPLC 方法进行药物制剂中罗苏伐他汀、替米沙坦、依泽替米贝和阿托伐他汀的多重分析
  • 通过分光光度法和TLC-密度测定法定量分析药物制剂中的依泽替米贝和阿托伐他汀钙。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC1517。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Spectrophotometric determination of ezetimibe
Lakshmi P, et al.
E-Journal of Chemistry, 7, 101-104 (2010)
Stability-indicating HPLC method for the simultaneous determination of valsartan and ezetimibe in Pharmaceuticals
Ramachandran S, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13, 809-817 (2014)