Key Documents
PHR1596
Supelco
培美曲塞
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
培美曲塞 二钠 七水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19N5Na2O6 · 7H2O
分子量:
597.48
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001539
API 家族
pemetrexed
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
InChI 密鑰
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
培美曲塞是一种治疗指数窄的阴离子抗癌药。作为叶酸抗代谢物,它可用作胸苷酸合成酶的抑制剂。在临床试验中,它可以有效地对抗广谱的实体瘤,例如非小细胞肺癌和乳腺癌。它对二氢叶酸还原酶和甘氨酰胺核糖核苷酸甲酰基转移酶也有效。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA4712。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood,Immune system,Testes
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Utility of Schiff?s base Formation Reactions for the Spectrophotometric Determination of Pemetrexed Disodium in bulk and in its Pharmaceutical Formulations.
Khan PS, et al.
Asian Journal of Research in Chemistry, 7(3), 323-326 (2014)
Maria M Posada et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(3), 325-334 (2014-12-17)
Pemetrexed, an anionic anticancer drug with a narrow therapeutic index, is eliminated mainly by active renal tubular secretion. The in vitro to in vivo extrapolation approach used in this work was developed to predict possible drug-drug interactions (DDIs) that may