Merck
PHR1565
Supelco
八甲基环四硅氧烷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
八甲基环四硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-Si(CH3)2O-]4
CAS号:
分子量:
296.62
Beilstein:
1787074
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1154707
蒸汽密度
1 (vs air)
API 家族
cyclomethicone
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI 密鑰
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D4环甲硅脂是一种环硅氧烷,具有环状排列的硅-氧键,并且其中甲基连接至硅原子上。它用于生产适用于各种个人护理用品的部分硅基聚合物。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便快捷且性价比高的替代方案。
應用
D4环甲硅脂可作为药物参考标准品,用于通过气相色谱法测定个人护理配方中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC2961。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Sensitive method for quantification of octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) in end-exhaled air by thermal desorption gas chromatography mass spectrometry
Biesterbos JWH, et al.
Analytical Chemistry, 86(12), 5794-5799 (2014)
Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in personal care products by gas chromatography
Brothers Jr HM, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 39(6), 580-588 (2017)
Safety assessment of cyclomethicone, cyclotetrasiloxane, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, and cycloheptasiloxane
Johnson Jr, et al.
International Journal of Toxicology, 30, 149S-227S (2011)