Merck
PHR1510
Supelco
乙二胺四乙酸钙二钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
乙二胺四乙酸 钙二钠盐 水合物, 乙二胺四乙酸二钠钙 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · aq
CAS号:
分子量:
374.27 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. S0700000
traceable to USP 1232006
API 家族
edta
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI 密鑰
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
依地酸钙二钠是一种金属螯合剂,通常用于治疗有症状和严重的铅中毒。它还发现在预防体内钙消耗中的应用。可用作食品中的调味剂和保色剂。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
依地酸钙二钠可用作药物标准品,用于通过液相色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA3317。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Handbook of Pharmaceutical Excipients (2009)
Desk Reference of Clinical Pharmacology (2007)
Edetate Calcium Disodium
USP42-NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 43(2), 1550-1550 (2018)