Merck
PHR1292
Supelco
齐多夫定
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
3′-叠氮-3′-脱氧胸苷, AZT, ZDV, 叠氮胸苷, 齐多夫定
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O4
CAS号:
分子量:
267.24
Beilstein:
3595791
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 803
traceable to Ph. Eur. Z1900000
traceable to USP 1724500
API 家族
zidovudine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
113-115 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI 密鑰
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
齐多夫定(AZT)是一种胸腺嘧啶核苷类似物抗HIV药物,已知可降低HIV感染患者的死亡率。其作用方式涉及到抑制病毒逆转录酶的活性并阻断HIV的复制。
用于质量控制的经认证的药物二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的药典主要标准替代品。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
齐多夫定可用作药物参考标准品,通过色谱和分光光度技术对药物制剂、片剂和药物剂型中的分析物进行测定。
生化/生理作用
对 HIV-1 病毒有效的逆转录酶抑制剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
欲查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAA0303。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Alteration of zidovudine pharmacokinetics by probenecid in patients with AIDS or AIDS-related complex
de Miranda P, et al.
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 46(5), 494-499 (1989)
Simultaneous determination of HIV-protease inhibitors lamivudine and zidovudine in pharmaceutical formulations by micellar electrokinetic chromatography
Sekar R and Azhaguvel S
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 39(3-4), 653-660 (2005)
Spectrophotometric determination of Zidovudine in pharmaceuticals based on charge-transfer complexation involving N-bromosuccinimide, metol and sulphanilic acid as reagents
Basavaiah K, et al.
Journal of Chemistry, 4(2), 173-179 (2007)
Photoelectron spectra of important drug molecules: Zidovudine and Artemisinine
Novak I and Kovac B
The Journal of Organic Chemistry, 68(14), 5777-5779 (2003)
Reverse Phase High Performance Liquid Chromatographic Determination Of Zidovudine And Lamivudine In Tablet Dosage Form.
Palled MS, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 67(1), 110-110 (2005)