certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000500
traceable to USP 1000521
API 家族
acarbose
CofA
current certificate can be downloaded
分析物化學類別
oligosaccharides
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
InChI 密鑰
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
基因資訊
human ... AMY2A(279) , MGAM(8972)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
阿卡波糖是一种口服降糖药物,作为糖苷酶抑制剂用于治疗非胰岛素依赖型糖尿病(NIDDM)。
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1