文件
487506
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
≥98% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
别名:
硝基苯基αD-吡喃葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO8
CAS号:
分子量:
301.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
硝基苯基αD-吡喃葡萄糖苷, Chromogenic substrate for α-glucosidase.
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.3% p-nitrophenol
顏色
white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
一般說明
α-葡萄糖苷酶的显色底物。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Berthelot, K., and Delmotte, F.M.1999.Appl. Environ.Microbiol. 65, 2907.
Wimmer, B., et al. 1997.Biochem.J. 328, 581.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3