Merck
PHR1074
Supelco
二苯酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮, 氧苯酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(OCH3)COC6H5
CAS号:
分子量:
228.24
Beilstein:
1913145
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
eCl@ss:
39023842
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1485001
API 家族
oxybenzone
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
應用
environmental
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
InChI 密鑰
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氧苯酮,也称为二苯酮-3,属于芳香族有机UV过滤剂。它被归类为内分泌干扰性化学物质(EDC),因为它会干扰内分泌系统。它通过与雌激素受体α(ERα)和β(ERβ)相互作用而表现出雌激素活性。它是一种亲脂性广谱防晒剂,可吸收紫外线B(290−320 nm)、一些紫外线A(320−360 nm)和一些紫外线C(250−290 nm)辐射。它被广泛用作商业化防晒霜、面霜、乳液、口红、香水、淋浴液、发胶、洗发水和产品透明包装材料中的活性化合物。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
氧苯酮可用作药物参考标准品,用于通过分光光度法和色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
如需查看该材料的检验报告示例,请在下方插槽中输入 LRAB3268。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Activation of alpha, beta estrogen, pS2 and AHR receptors by UV filters in MCF-7 cell line
Yazar S and Oztas E
Fresenius Environmental Bulletin, 27, 2110-2117 (2018)
Formulation of a novel oxybenzone-loaded nanostructured lipid carriers (NLCs)
Sanad RA, et al.
Aaps Pharmscitech, 11(4), 1684-1694 (2010)
Efficient flow injection and sequential injection methods for spectrophotometric determination of oxybenzone in sunscreens based on reaction with Ni (II)
Chisvert A, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 369(7-8), 684-689 (2001)
Simultaneous determination of nine UV filters and four preservatives in suncare products by high-performance liquid chromatography
Kim K, et al.
Journal of Chromatographic Science, 49(7), 554-559 (2011)
Estrogenic activity and reproductive effects of the UV-filter oxybenzone (2-hydroxy-4-methoxyphenyl-methanone) in fish
Coronado M, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 90(3), 182-187 (2008)