Merck
PHL89554
6-Acetylacteoside
phyproof® Reference Substance
别名:
6′′-O-Acetylverbascoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H38O16
分子量:
666.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)