Merck
PHL89228
Isoalantolactone
phyproof® Reference Substance
别名:
Isohelenin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20O2
CAS号:
分子量:
232.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (GC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
O1[C@H]2[C@H](C[C@@H]3[C@@](C2)(CCCC3=C)C)C(=C)C1=O
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h11-13H,1-2,4-8H2,3H3/t11-,12+,13-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
CVUANYCQTOGILD-QVHKTLOISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)