等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@H](C[C@@H](CC5)O[C@@H]6OC([C@H](C(C6O)O)O)CO[C@@H]7OC([C@H](C(C7O)O)O)CO)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(47-32-30(43)28(41)26(39)23(49-32)15-46-31-29(42)27(40)25(38)22(13-36)48-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(37)45-14-16/h11,17-23,25-32,36,38-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20?,21?,22?,23?,25-,26-,27?,28?,29?,30?,31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1
InChI 密鑰
COIUWGNHAYDCDZ-KEELYLMESA-N
一般說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3