产品名称
环氧乙烷B, antibacterial fluorescent dye
品質等級
形狀
powder
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
dark red
溶解度
water: 1 mg/mL, clear, red
εmax
1150-1300 at 546-550 nm in 50% ethanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal