主要文件
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5FO2
CAS号:
分子量:
140.11
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
包裝
pkg of 2 g
製造商/商標名
NIST®
形式
neat
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI 密鑰
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)