Merck
05351
Supelco
Propoxur-(isopropoxy-d7)
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-Isopropoxy-d7-phenyl N-methylcarbamate, Propoxur-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11D7H8NO3
分子量:
216.28
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
相关类别
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)