Merck
16582
Supelco
(±)-Bifenthrin-(biphenyl-2′,3′,4′,5′,6′-d5)
PESTANAL®, analytical standard
别名:
rac-cis-Bifenthrin-d5, Bifenthrin-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23D5H17ClF3O2
分子量:
427.90
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
格式
neat
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
329.0 °F - closed cup
閃點(°C)
165 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)