製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
黏度
1.2 mPa.s(25.00 °C)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
mixture
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门