certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
品質
in 10% nitric acid
成份
Ag, 10 mg/L
Al, 50 mg/L
B, 50 mg/L
Ba, 10 mg/L
Bi, 100 mg/L
Ca, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 50 mg/L
Cu, 10 mg/L
Fe, 10 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 50 mg/L
Mg, 10 mg/L
Mn, 10 mg/L
Mo, 50 mg/L
Na, 50 mg/L
Ni, 50 mg/L
Pb, 100 mg/L
Sr, 10 mg/L
Tl, 50 mg/L
Zn, 10 mg/L
濃度
in 10% HNO3
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
multi-component solution
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容标签上给出了不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
认证内容标签上给出了不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
采用全反射 x-射线荧光光谱法 (TXRF) 和电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS),将多元素标准溶液 1 用于水中痕量元素等污染物的分析。
準備報告
仅使用最高纯度的材料(例如 品质材料)制备该有证标准物质。
其他說明
有关我们的 痕量 证书 ICP 和 AAS 的 CRM、技术信息和示例证书的完整产品列表,请访问 无机 痕量 证书 网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
The development of TXRF method and its application on the study of trace elements in water at SSRF
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 375, 49-55 (2016)
PLoS biology, 17(6), e3000292-e3000292 (2019-06-11)
Despite the broad-spectrum antimicrobial activities of silver, its internal usage is restricted, owing to the toxicity. Strategies to enhance its efficacy are highly desirable but rely heavily on the understanding of its molecular mechanism of action. However, up to now