Merck
H147
Supelco
羟基丁呋洛尔 马来酸盐
analytical standard, solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H23NO3 · C4H4O4
分子量:
393.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
off-white
溶解度
H2O: soluble
ethanol: soluble
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI 密鑰
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生化/生理作用
丁呋洛尔的代谢物;微粒体氧化作用的产物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)