Merck
F0125
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
Powder
别名:
4′-Amino-2′,5′-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N2O3
CAS号:
分子量:
300.35
顏色索引編號:
37175
Beilstein:
3416889
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
product name
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide,
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, ~95%
mp
98-100 °C
溶解度
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)