主要文件
ERMFD102
胶状二氧化硅
ERM®, certified reference material, biomodal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
general analytical
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certified for scattering intensity-weighed arithmetic mean hydrodynamic diameter, extinction intensity-weighed modal Stokes′ diameter, number-weighed modal area-equivalent diameter and number-weighed median area-equivalent diameter.
分析報告
For more information please see:
ERMFD102
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)