ERMFD101B
1 of 10
Sigma-Aldrich
420840
LUDOX ® AS-40 胶态二氧化硅
420816
LUDOX® HS-40胶态氧化硅
ERMFD102
胶状二氧化硅
420778
LUDOX® TM-50 胶态氧化硅
S5505
气相二氧化硅
S5130
ERMFD306
Colloidal Silica (22 g/kg, zeta potential for electroacoustic)
ERMFD305
Colloidal Silica (1.5 g/kg, zeta potential)
420832
LUDOX ® AS-30 胶态二氧化硅
420883
LUDOX® CL 胶态氧化硅
certified reference material
ERM®
JRC
general analytical
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
药典和计量机构标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
12 - Non Combustible Liquids
nwg
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
420891
LUDOX® CL-X 胶态氧化硅
200964
赤藓红
420859
LUDOX ® TMA 胶态二氧化硅
637238
二氧化硅