品質
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)