API 家族
dipyridamole
製造商/商標名
EDQM
mp
165-166 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
InChI 密鑰
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PDE10A(10846) , PDE1A(5136) , PDE1B(5153) , PDE1C(5137) , PDE2A(5138) , PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE6A(5145) , PDE6B(5158) , PDE6C(5146) , PDE6D(5147) , PDE6G(5148) , PDE6H(5149) , PDE7A(5150) , PDE7B(27115) , PDE8A(5151) , PDE8B(8622) , PDE9A(5152) , SLC29A1(2030)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2