Merck
C4786
Supelco
头孢西丁 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16N3NaO7S2
CAS号:
分子量:
449.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
形狀
powder or granules
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
InChI 密鑰
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
头孢西丁是一种β内酰胺,属于头孢霉素类抗生素,被认为是第二代头孢菌素。它显示出对β-内酰胺酶的耐药性,并用于治疗由革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌引起的广谱细菌感染,如支气管炎、咽炎、脑膜炎和尿路感染等。头孢西丁用于静脉和肌肉注射。已发现它对拟杆菌具有活性,可用于治疗混合好氧-厌氧感染。
應用
分析标准品可用于:
  • 在纯剂型和药物剂型的碱性降解产物环境下,使用四种稳定性指示分光光度法测定头孢西丁钠
  • 通过高效液相色谱法(HPLC)分离和测定商业药品中的头孢西丁钠
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus screening by online immunometric monitoring of bacterial growth under selective pressure.
Stenholm T, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(12), 5088-5094 (2009)
Spectrofluorimetric analysis of cefoxitin in pharmaceutical dosage
Talanta, 41(4), 557-563 (1994)
Analysis of binary mixtures of cephalothin and cefoxitin by using first-derivative spectrophotometry
Murillo.A.J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 14(3), 257-266 (1996)
Antibiotic and chemotherapy e-book, 14(3), 257-266 (2010)
Matthew P Kronman et al.
Pediatrics, 130(4), e794-e803 (2012-09-26)
To determine whether childhood antianaerobic antibiotic exposure is associated with the development of inflammatory bowel disease (IBD). This retrospective cohort study employed data from 464 UK ambulatory practices participating in The Health Improvement Network. All children with ≥ 2 years