主要文件
C3222
Millipore
弯曲杆菌添加剂 III (Skirrow)
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
應用
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species.
成分
组分(每瓶):
多粘菌素 B:1,250IU
万古霉素:5.00mg
甲氧苄氨嘧啶:2.50mg
重構
足够用于 500ml 培养基
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.