主要文件
74807
Millipore
无血弯曲杆菌培养基选择性添加剂
suitable for microbiology
别名:
CCDA 选择性添加剂, 弯曲杆菌无血培养基选择性添加剂, 炭头孢哌酮脱氧胆酸盐琼脂选择性添加剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41171607
NACRES:
NA.74
形狀
powder
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
一般說明
推荐用于 Campylobacter 菌种选择性分离的抗微生物添加剂
應用
for the selective isolation of Campylobacter species
成分
(每一瓶可用于 500mL 培养基):
头孢哌酮 16mg
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.