API 家族
morphine
形狀
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
InChI 密鑰
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
基因資訊
human ... OPRM1(4988)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3