Merck
BP503
硝酸毛果芸香碱
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
毛果芸香碱 硝酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O2 · HNO3
CAS号:
分子量:
271.27
Beilstein:
4171406
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
pilocarpine
形狀
crystalline
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChI 密鑰
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
硝酸毛果芸香碱BP参考标准品,仅用于英国药典中明确规定的实验室试验。
也用于下列专论方法:
  • 盐酸毛果芸香碱滴眼液
  • 硝酸毛果芸香碱滴眼液
  • 生化/生理作用
    非选择性毒蕈碱型乙酰胆碱受体激动剂。
    非选择性毒蕈碱型乙酰胆碱受体激动剂;用于建立癫痫的实验模型。
    包裝
    单位数量:200 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    象形圖
    Flame over circleSkull and crossbones
    訊號詞
    Danger
    危險聲明
    危險分類
    Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
    儲存類別代碼
    5.1B - Oxidizing hazardous materials
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)