Merck
P6503
Sigma-Aldrich
毛果芸香碱 盐酸盐
≥99% (titration), powder, muscarinic acetylcholine receptor agonist
别名:
(3S,4R)-4,5-二氢-3-乙基-4-(1-甲基-1H-咪唑-5-基甲基)-2(3H)-呋喃酮 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
244.72
Beilstein:
4034491
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
毛果芸香碱 盐酸盐, ≥99% (titration), powder
品質等級
化驗
≥99% (titration)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white
mp
202-205 °C (lit.)
溶解度
H2O: 100 mg/mL
應用
forensics and toxicology
veterinary
相關疾病
epilepsy
SMILES 字串
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI 密鑰
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
盐酸毛果芸香碱已被用于在小鼠中刺激唾液分泌。它还被用于在大鼠中诱导癫痫持续状态。
生化/生理作用
毛果芸香碱是一种从灌木毛果芸香属中分离出来的生物碱。它的结构包括咪唑环和γ-内酯环。它具有胆碱能潜能,并可刺激副交感神经系统。毛果芸香碱可有效用于治疗青光眼。它可通过与毒蕈碱型M3受体结合而刺激睫状肌收缩。它可以有效治疗干燥′综合征中的角膜干燥。它是一种促分泌素,可改善干燥′综合征患者以及头颈癌放疗患者口干症状时的唾液分泌。
非选择性毒蕈碱型乙酰胆碱受体激动剂;用于诱导癫痫实验模型。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册的 乙酰胆碱受体(毒蕈碱) 页面上有详细描述。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物是用于ADME Tox和神经科学研究的特色产品。发现更多精选的 ADME Tox神经科学 产品。了解更多有关用于其他研究领域的生物活性小分子的信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
注意
吸湿,光敏感
其他說明
粉末的保质期至少为五年。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Oral pilocarpine for the treatment of ocular symptoms in patients with Sjogren?s syndrome: a randomised 12 week controlled study
Tsifetaki N, et al.
Annals of the Rheumatic Diseases, 62(12), 1204-1207 (2003)
Longitudinal microPET imaging of brain glucose metabolism in rat lithium-pilocarpine model of epilepsy
Goffin K, et al.
Experimental neurology, 217(1), 205-209 (2009)
Pilocarpine hydrochloride for the treatment of xerostomia in patients with Sjogren's syndrome in Taiwan?a double-blind, placebo-controlled trial
Wu CH, et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan Yi Zhi, 105(10), 796-803 (2006)
Biomarker profiles in serum and saliva of experimental Sjogren's syndrome: associations with specific autoimmune manifestations
Delaleu N, et al.
Arthritis Research & Therapy, 10(1), R22-R22 (2008)
Vibrational spectra of pilocarpine hydrochloride crystals
Bento RRF, et al.
Brazilian Journal of Physics, 39(1), 62-68 (2009)